missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Mouse IL-17BR ELISA Kit
Beschreibung
Mouse IL-17BR quantitates mouse IL-17BR in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant mouse IL-17BR.
In letzter Zeit wurde eine Reihe von Zytokinen identifiziert, die zur Interleukin-(IL)-17-Familie gehören. Diese werden als IL-17B, IL-17C (1) und IL-17E bezeichnet. IL-17 ist ein potentes proinflammatorisches Zytokin, das bei einer Reihe von Erkrankungen wie rheumatoider Arthritis, multipler Sklerose und der Förderung des Tumorwachstums eine Rolle spielt. IL-17B, C und E können wie IL-17 proinflammatorische Reaktionen auslösen. Sie binden jedoch nicht an den IL-17-Rezeptor, was darauf hindeutet, dass ein zusätzlicher IL-17R-verwandter Rezeptor vorhanden sein könnte. Der Rezeptor für IL-17B und IL-17E wurde unabhängig voneinander isoliert und wurde als EV127 (in der Maus) bzw. IL-17Rh1 (beim Menschen) bezeichnet. IL-17E induziert die Aktivierung des NF-kB-Signalwegs und induziert wie IL-17 auch die Produktion von IL-8. IL-17Rh1-mRNA wird stark in Niere und Leber und in mittlerer Konzentration in Dünndarm, Dickdarm und Gehirn exprimiert.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | CRL4; cytokine receptor CRL4; cytokine receptor-like 4; ecotropic viral integration site 27; Evi27; IL-17 receptor B; IL-17 receptor homolog 1; IL-17 B; IL-17 B receptor; IL17BR; IL-17 ER; IL17RB; IL-17 RB; IL17RH1; IL-17 Rh1; IL-20; interleukin 17 receptor B; interleukin 17 receptor homolog 1; interleukin 17 B receptor; Interleukin-17 receptor B; interleukin-17 B receptor; MGC138900; MGC138901; MGC5245; UNQ2501/PRO19612; ZCYTO7 |
| Assay-Bereich | 0,2 bis 50 ng/ml |
| Assay-Empfindlichkeit: | 0,2 ng/mL |
| Konjugat | Biotin |
| Produkttyp | ELISA |
| Probentyp | Plasma, Serum, Überstand |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Gen-ID (Entrez) | Q9JIP3. |
| Gensymbol | IL17RB |
| Interassay-VK | <12% |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?