missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Mouse IL-17BR ELISA Kit

Artikelnummer. p-7219798
Change view
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
96 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17175639 5 x 96 Tests 1 Stück
17164893 96 Tests 96 Stück
18587864 10 x 96 Tests 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

Artikelnummer. 17175639 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. EM42RBX5

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

ELISA

Mouse IL-17BR quantitates mouse IL-17BR in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant mouse IL-17BR.

In letzter Zeit wurde eine Reihe von Zytokinen identifiziert, die zur Interleukin-(IL)-17-Familie gehören. Diese werden als IL-17B, IL-17C (1) und IL-17E bezeichnet. IL-17 ist ein potentes proinflammatorisches Zytokin, das bei einer Reihe von Erkrankungen wie rheumatoider Arthritis, multipler Sklerose und der Förderung des Tumorwachstums eine Rolle spielt. IL-17B, C und E können wie IL-17 proinflammatorische Reaktionen auslösen. Sie binden jedoch nicht an den IL-17-Rezeptor, was darauf hindeutet, dass ein zusätzlicher IL-17R-verwandter Rezeptor vorhanden sein könnte. Der Rezeptor für IL-17B und IL-17E wurde unabhängig voneinander isoliert und wurde als EV127 (in der Maus) bzw. IL-17Rh1 (beim Menschen) bezeichnet. IL-17E induziert die Aktivierung des NF-kB-Signalwegs und induziert wie IL-17 auch die Produktion von IL-8. IL-17Rh1-mRNA wird stark in Niere und Leber und in mittlerer Konzentration in Dünndarm, Dickdarm und Gehirn exprimiert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zugriffsnummer CRL4; cytokine receptor CRL4; cytokine receptor-like 4; ecotropic viral integration site 27; Evi27; IL-17 receptor B; IL-17 receptor homolog 1; IL-17 B; IL-17 B receptor; IL17BR; IL-17 ER; IL17RB; IL-17 RB; IL17RH1; IL-17 Rh1; IL-20; interleukin 17 receptor B; interleukin 17 receptor homolog 1; interleukin 17 B receptor; Interleukin-17 receptor B; interleukin-17 B receptor; MGC138900; MGC138901; MGC5245; UNQ2501/PRO19612; ZCYTO7
Assay-Bereich 0,2 bis 50 ng/ml
Assay-Empfindlichkeit: 0,2 ng/mL
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) Q9JIP3.
Gensymbol IL17RB
Interassay-VK <12%
Intraassay-VK <10%
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 5 x 96 Tests
Kennzeichnung Nur für Forschungszwecke
Probenvolumen Serum, 50 μl; Plasma, 50 μl; Überstand, 50 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Ziel IL17RB
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.