missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Mouse IL-17D DuoSet ELISA

Artikelnummer. 30020910
Change view
Click to view available options
Menge:
15 x 96-Well-Platten
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30020910 15 x 96-Well-Platten 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30020910 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. DY2274

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Sufficient for at least 15 96-well plates

The Mouse IL-17D DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies mouse IL-17D.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Menge 15 x 96-Well-Platten
Konjugat Biotin
Assay-Bereich 93.80 to 6000 pg/mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA
Gen-ID (Entrez) 239114
Inhalt und Lagerung Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.