Learn More
Invitrogen™ Mouse IL-22 ProQuantum Immunoassay Kit
Artikelnummer. 17104313
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
96 Tests
Packungsgröße:
96 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17104313 96 Tests 96 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17104313 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. A47434
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
ELISA
Utilizing proximity-based amplification technology, the assay combines the analyte specificity of high-affinity antibody-antigen binding with the signal detection and amplification capabilities of real-time PCR to achieve a simple yet powerful next-generation protein quantitation platform. A user-friendly workflow combined with intuitive software for analytics enables sample-to-answer in just 2 hours.
  • High sensitivity-detect low levels of protein with greater sensitivity than traditional methods
  • Broad dynamic range-≥5 logarithmic units, minimizing sample dilutions to ensure they fall within the range
  • Small sample consumption-use 2–5 μL of sample (compared to 75 μL for triplicate wells with other methods)
  • Fast, easy workflow-2 hours from sample to answer, with no wash steps
  • No proprietary instrument to purchase-runs on any real-time PCR instrument
IL 22, auch bekannt als IL-10-verwandter T-Zell-abgeleiteter induzierbarer Faktor, ist ein alpha-helikalisches Zytokin und gilt als Mitglied der IFN-IL-10-Familie, die IL-19, IL-20, IL-24, IL-26, Il-28, IL-29 und die Typ I- und II-Interferone beinhaltet. IL-22 wird hauptsächlich von aktivierten T-Zellen und NK-Zellen produziert. Beim Menschen befindet sich das IL-12-Gen auf dem q-Arm des Chromosoms 12 und weist strukturelle Ähnlichkeit mit IL10 auf. IL-22 wirkt, indem es den heterodimerischen Rezeptorkomplex, der aus dem primären Rezeptor IL-22R1 und dem Zubehörrezeptor IL-10R2 besteht, aktiviert. IL-22R1 bindet auch IL-20 und IL-24; IL-10R2 bindet auch IL-10, IL-27, IL-28 und IL-29. Die Bindung von IL-22 an seinen Rezeptorkomplex induziert die Signaltransduktion, insbesondere über den JAK-STAT-Weg. Zusätzlich zum membrangebundenen IL-22R1/IL-10R2-Komplex wurde ein löslicher einkettiger IL22-Rezeptor, genannt IL-22BP, nachgewiesen, der die IL-22-Bindung und -Signalisierung antagonisiert. IL-22 scheint die Immunzellen nicht direkt zu beeinflussen. Hauptziele des Zytokins scheinen nicht-immune Zellen zu sein, wie Zellen der Haut, des Verdauungs- und Atmungssystems sowie Hepatozyten und Keratinozyten. IL-22 wurde als Effektorzytokin der Th-17-Abstammung beschrieben. Zusammen mit IL-17A und IL-17F reguliert IL-22 Gene, die mit der angeborenen Immunität der Haut verbunden sind. IL-17A, IL-17F und IL-22 werden alle von Th-17-Zellen koexprimiert, sind aber unterschiedlich reguliert. Zu den Effekten von IL-22 gehören die Induktion von Reaktionspartnern der Akutphase und antimikrobiellen Proteinen sowie die Erhöhung der Mobilität von Keratinozyten. IL-22 wird bei chronischer Entzündung stark exprimiert und aktiviert nachweislich intrazellulärer Kinasen und Transkriptionsfaktoren. IL-22 ist entscheidend für die Abwehr von Infektionen mit extrazellulären Krankheitserregern und fördert die Wundheilung. IL-22 wird in aktivierten T-Zellen hochreguliert. Es wurde beschrieben, dass IL-22 IL-23-induzierte Akanthose und dermale Entzündungen durch Aktivierung von STAT3 vermindert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Zytokin Zcyto18; EGK_03903; il 22; IL-10-bezogener T-Zell-induzierbarer Faktor; IL-10-bezogener T-Zell-induzierbarer Faktor; IL-21; IL22; IL 22; IL22a; IL 22a; IL-D110; ILN; Iltif; IL-TIF; ILTIF alpha; IL-TIF alpha; ILTIfa; Interleukin; Interleukin 10-bezogener T-Zell-induzierbarer Faktor; Interleukin 22; Interleukin22; Interleukin 22; Interleukin-22 A; RGD1561292; TIFa; TIFIL-23; UNQ3099/PRO10096; ZCYTO18
Assay-Bereich 0,32 bis 25.000 pg/mL
Assay-Empfindlichkeit: <0,3 pg/ml
Konjugat FAM™
Produkttyp ELISA
Probentyp Plasma, Serum, Supernatant
Zur Verwendung mit (Geräte) qPCR-Instrumente
Gen-ID (Entrez) Q9JJY9.
Gensymbol IL22
Kitinhalt Assay Dilution Buffer Antibody-Conjugate A Antibody-Conjugate B Antibody-Conjugate Dilution Buffer Standard Master Mix Ligase, Antibody-Conjugate A, Antibody-Conjugate B, Antibody-Conjugate Dilution Buffer, Standard, Master Mix, Ligase
Menge 96 Tests
Kennzeichnung Nur für Forschungszwecke
Probenvolumen Plasma, 2-5 μL; Serum, 2-5 μl; Überstand, 2-5 μL
Lagerungsbedingungen -20 °C
Ziel IL-22
Prüfzeit 30 min
Gesamte Assay-Zeit 2 Std.