Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Mouse IL-9 ELISA Ready-SET-Go!™ Kit, 2. Generation
Speziell entwickelt für die genaue und präzise Messung von IL-9-Proteinkonzentrationen aus Proben, einschließlich Serum- und Zellkulturüberständen. IL-9 ist ein14 kd-Zytokin, das ursprünglich P40 genannt wurde und durch seine proliferativen Auswirkungen auf die T-Zellpopulation identifiziert wurde
240.00 € - 782.00 €
Spezifikation
Zielspezies | Maus |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA |
Synonym | Interleukin-9, T-Zellen-Wachstumsfaktor P40 |
Produktcode | Marke | Menge | Gensymbol | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Gensymbol | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15571197
|
Invitrogen™
88-8092-22 |
2 x 96 Tests | CED, DPD1, LAP, TGFB, TGFbeta |
240.00 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
15511207
|
Invitrogen™
88-8092-88 |
10 x 96 Tests | IL-2 |
510.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
15501207
|
Invitrogen™
88-8092-86 |
10 x 96 Tests | Gehäuse IL-9 |
544.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
15591197
|
Invitrogen™
88-8092-77 |
20 x 96 Tests | IL-2 |
738.00 €
20 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
15581197
|
Invitrogen™
88-8092-76 |
20 x 96 Tests | Gehäuse IL-9 |
782.00 €
20 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
Das Mouse IL-9 Ready-SET-Go! -ELISA-Set enthält die erforderlichen Reagenzien, Standards, Puffer und Verdünnungsmittel für quantitative enzymgebundene Immunosorbentien-Assays (ELISA)Spezifikation
Maus | |
ELISA | |
Interleukin-9, T-Zellen-Wachstumsfaktor P40 |
Nur für Forschungszwecke