Learn More
Invitrogen™ Lymphotactin/XCL1 Mouse ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marke:  Invitrogen™ EMXCL1
417.35 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00400kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15495353
  • 626.00 € / 1 Set
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
The Mouse Lymphotactin/XCL1 ELISA quantitates Ms Lymphotactin in mouse serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Ms Lymphotactin. Principle of the method The Mouse Lymphotactin solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Lymphotactin, auch XCL1 genannt, ist ein Mitglied der C-Chemokin-Familie, die auf einzigartige Weise als Chemoattraktant für Lymphozyten, aber nicht für Monozyten oder Neutrophile wirkt, was eine wichtige regulatorische Rolle beim Transport mit Lymphozyten und bei Entzündungen nahelegt. Lymphotactin, das durch den Chemokin-XC-Rezeptor 1 (XCR1) signalisiert wird, wurde auf der obersten Ebene der Milz und auf niedrigen Ebenen in Lunge, Dünndarm und Doppelpunkt nachgewiesen und wird reichlich und selektiv durch aktivierte T-Zellen, insbesondere CD8+-T-Zellen, exprimiert und auch von NK-Zellen produziert.
Spezifikation
Spezifikation
Gehäuse P47993
40 pg/mL
Festphasen-Sandwich-ELISA
ELISA-Kit
Plasma, Serum, Überstand
96 Assays
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
16963
< 12 %
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Assay-Verdünnungskonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
96 Test-Kit
Entzündungen
2 bis 8 °C
Maus
4 Std 45 Min
46.9 bis 3000 pg/ml
40 bis 3000 pg/ml
Biotin
Chemokin und Rezeptoren
Dieses ELISA-Kit zeigt keine Kreuzreaktivität mit den folgenden getesteten Zytokinen: Maus CD30, L CD30, T CD40, CRG-2, CTACK, CXCL16, Eotaxin , Eotaxin-2, Fas Ligand, Fraktalkin, GCSF, GM-CFS, IFN- gamma, IGFBP-3, IGFBP-5, IGFBP-6, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-3 Rb, IL-4, IL-5, IL-9, IL-10, IL-12 p40/p70, IL-12 p70, IL-13, IL-17, KC, Leptin R, LEPTIN(OB), LIX, L-Selektin, Lymphotactin, MCP-1, MCP- 5, M-CSF, MIG, MIP-1 alpha, MIP-1 gamma, MIP-2, MIP-3 beta, MIP-3 alpha, PF-4, PSelektin, RANTES, SCF, SDF-1 alpha, TARC, TCA-3, TECK, TIMP-1, TNF RI, TNF RII, TPO, VCAM-1, VEGF.
Maus
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
AI661682, ATAC, LTN, LPTn, SCM-1, SCM-1a, Scyc1
< 10 %
HRP
RUO
Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 100 μl
AI661682, ATAC, LTN, Lptn, SCM-1, SCM-1a, Scyc1
1 Std 20 Min