Learn More
Invitrogen™ Mouse MCAM/CD146 ELISA Kit
Beschreibung
Mouse MCAM/CD146 quantitates mouse MCAM/CD146 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant mouse MCAM/CD146.
CD146 (MCAM) ist ein integrales Membranglykoprotein, das zur Immunglobulin-Superfamilie gehört. CD146 wird in allen Endothelzellen an Zell-Zell-Verbindungen exprimiert und wurde auch bei anderen gesunden und malignen Zelltypen beobachtet. Neben seiner anerkannten Rolle als calciumunabhängiges Zelladhäsionsmolekül kann CD146 auch als Signaltransduktionsmolekül bei der Rekrutierung von Fyn-Kinase und bei der anschließenden Tyrosin-Phosphorylierung intrazellulärer Proteine, die an der Aktin-Cytoskelett-Assemblierung beteiligt sind, fungieren. CD146 spielt eine Rolle bei der Zelladhäsion und der Kohäsion der endothelialen Monolayer an interzellulären Verbindungen im vaskulären Gewebe. Die CD146-Expression kann es Melanomzellen ermöglichen, mit zellulären Elementen des Gefäßsystems zu interagieren und so die Ausbreitung hämatogener Tumore zu fördern. Außerdem könnte CD146 ein Adhäsionsmolekül sein, das während der embryonalen Entwicklung in neuronalen Crestzellen aktiv ist. CD146 fungiert auch als Oberflächenrezeptor, der die Tyrosinphosphorylierung von FYN und PTK2 und eine vorübergehende Erhöhung der intrazellulären Calciumkonzentration auslöst.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | 1-Gicerin; AV025631; CD146; CD149; Zelloberflächenglykoprotein MUC18; Zelloberflächenglykoprotein P1H12; Gicerin; HEMCAM; l-Gicerin; l-Gicerin-Protein; Mcam; Melanomadhäsionsmolekül; Melanomzellen-Adhäsionsmolekül; Melanom-assoziiertes Antigen A32; Melanom-assoziiertes Antigen MUC18; Muc18; s-endo; S-Endo 1 endothelial-assoziiertes Antigen; s-Gicerin |
| Assay-Bereich | 0,18 bis 40 ng/ml |
| Assay-Empfindlichkeit: | 0,18 ng/mL |
| Konjugat | Biotin |
| Produkttyp | ELISA |
| Probentyp | Plasma, Serum, Überstand |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Gen-ID (Entrez) | Q8R2Y2. |
| Gensymbol | MCAM |
| Interassay-VK | <12% |
| Mehr anzeigen |