Learn More
Invitrogen™ MCP-5 (CCL12) Mouse ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marke: Invitrogen™ EMCCL12
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00400kg
Beschreibung
The Mouse MCP-5 (CCL12) ELISA quantitates Ms MCP-5 in mouse serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Ms MCP-5. Principle of the method The Mouse MCP-5 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Chemotaktischer Faktor, der Eosinophile, Monozyten und Lymphozyten anzieht, aber keine Neutrophile. Potentes monozytisch aktives Chemokin, das über CCR2 signalisiert. Beteiligt an allergischen Entzündungen und der Reaktion des Wirts auf Krankheitserreger; kann in frühen Stadien einer allergischen Lungenentzündung eine entscheidende Rolle spielen.Spezifikation
Gehäuse Q62401 | |
0,5 pg/mL | |
Festphasen-Sandwich-ELISA | |
ELISA-Kit | |
Plasma, Serum, Überstand | |
96 Assays | |
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse | |
20293 | |
< 12 % | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Assay-Verdünnungskonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
96 Test-Kit | |
Angiogenese | |
2 bis 8 °C | |
Maus | |
4 Std 45 Min |
0.41 bis 100 pg/ml | |
0.5 bis 100 pg/ml | |
Biotin | |
Chemokin und Rezeptoren | |
Dieses ELISA-Kit weist keine Kreuzreaktivität mit einem der getesteten Zytokine auf: Maus 6Ckine, CTACK, Eotaxin, GCSF, GM-CSF, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-9, IL-10, IL-12p40, IL-12p70, IL-13, IL-17, IFN-gamma, KC, Leptin, MCP-1, MIP-1 alpha, MIP-2, MIP-3 beta, RANTES, SCF, sTNFri, TARC, TIMP-1, TNF-alpha, TPO, VEGF. | |
Maus | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
MCP-5, Scya12 | |
< 10 % | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 100 μl | |
MCP-5, Scya12 | |
1 Std 20 Min |