missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Mouse Meteorin-like/METRNL DuoSet ELISA
Description
The Mouse Meteorin-like/METRNL DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies mouse Meteorin-like/METRNL.
Spécification
Spécification
| Menge | 15 x 96-Well-Platten |
| Konjugat | Biotin |
| Assay-Bereich | 187.50 to 6000 pg/mL |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA |
| Gen-ID (Entrez) | 210029 |
| Inhalt und Lagerung | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?