Learn More
R&D Systems™ Mouse Meteorin-like/METRNL DuoSet ELISA
Beschreibung
The Mouse Meteorin-like/METRNL DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies mouse Meteorin-like/METRNL.
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 15 x 96-Well-Platten |
| Konjugat | Biotin |
| Assay-Bereich | 187.50 to 6000 pg/mL |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA |
| Gen-ID (Entrez) | 210029 |
| Inhalt und Lagerung | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |