missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Mouse MIP-1 beta/CCL4 ELISA Kit
Beschreibung
Mouse MIP-1 beta/CCL4 quantitates mouse MIP-1 beta/CCL4 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant mouse MIP-1 beta/CCL4.
CCL4 (Makrophagen-Entzündungsprotein 1-beta, MIP1B) gehört zur Intercrin-beta (Chemokin CC)-Familie. Funktionell ist CCL4 an chemotaktischen und proinflammatorischen Wirkungen sowie an der Homöostase beteiligt. CCL4 wird durch Makrophagen nach Stimulation durch bakterielle Endotoxine erzeugt. CCL4 rekrutiert und stimuliert verschiedene Entzündungszellen an Entzündungsstellen. CCL4 wird von Lymphozyten, Makrophagen und dendritischen Zellen produziert. Sowohl CCL4 als auch das zugehörige Protein CCL3 nehmen an der Wirtsreaktion auf eindringende Bakterien-, Viren-, Parasiten- und Pilzpathogene teil, indem sie den Austausch und den Aktivierungszustand ausgewählter Untergruppen entzündlicher Zellen regulieren. Während sowohl CCL4 als auch CCL3 ähnliche Effekte auf Monozyten ausüben, unterscheiden sich ihre Auswirkungen auf Lymphozyten, wobei CCL4 selektiv CD4+ Lymphozyten anzieht und CCL3 selektiv CD8+ Lymphozyten anzieht. Darüber hinaus haben sich beide als potente Chemoattraktants für B-Zellen, eosinophile und dendritische Zellen erwiesen. Die verarbeitete Form von CCL4 kann eine Abwärtsmodulation der Oberflächenexpression des Chemokinrezeptors CCR5 induzieren und so den CCR5-vermittelten Eintritt von HIV-1 in T-Zellen hemmen. CCL4 bindet mit hoher Affinität an CCR5-Rezeptoren.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | ACT2; ACT-2; AT744. 1; CC-C-Chemokin-Ligand 4; C-C-Motiv-Chemokin 4; C-C-Motiv-Chemokin-Ligand 4; CCL4; Chemokin (C-C-Motiv)-Ligand 4; G-26; G-26 T-Lymphozyten-sezerniertes Protein; HC21; Immunaktivierungsgen 2; Immunaktivierungsprotein 2; LAG1; LAG-1; Lymphozytenaktivierungsgen-1-Protein; Makrophagen-Entzündungsprotein 1-beta; Makrophagen-Entzündungsprotein-1 beta; MGC104418; MGC126025; MGC126026; MIP-1 beta; Mip1b; MIP-1 B; Mip1-b; MIP1B1; MIP1beta; MIP-1 BETA; MIP-1-beta; MIP1-beta; MIP-1-beta(1-69); MIP-1-beta(3-69); PAT 744; Protein H400; putatives MIP-1 beta-Protein; RP23-320E6. 8; SCY4A; SCYA2; SCYA4; sekretiertes Protein G-26; SIS-gamma; kleines induzierbares Zytokin A4; kleines induzierbares Zytokin A4 (homolog zu Maus Mip-1 b); kleines induzierbares Zytokin A4; T-Zell-Aktivierungsprotein 2 |
| Assay-Bereich | 4,5 bis 1.000 pg/ml |
| Assay-Empfindlichkeit: | 4,5 pg/mL |
| Konjugat | Biotin |
| Produkttyp | ELISA |
| Probentyp | Plasma, Serum, Überstand |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Gen-ID (Entrez) | P14097. |
| Gensymbol | CCL4. |
| Interassay-VK | <12% |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?