Learn More
Invitrogen™ ELISA-Kit für MIP-3-alpha (CCL20) (Maus)
Sandwich-ELISA-Kit
Marke: Invitrogen™ EMCCL20
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00400kg
Beinhaltet: Vorbeschichtete Platte(n), Standard, Nachweisantikörper, HRP-Konjugat, Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung und Plattenabdeckungen.
Beschreibung
Der Mouse Macrophage Inflammatory Protein 3 alpha (CCL20) (Ms MIP-3α) ELISA quantifiziert Ms MIP-3α in Mausserum, -plasma oder -zellkulturmedium. Der Assay erkennt ausschließlich natürliche und rekombinante MIP-3α. Verfahrensprinzip Der Mouse MIP-3α-Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzym-Linked Immunosorbent Assay) misst die Menge des Zieles, das zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebunden ist. Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet. Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture). Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt. Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels. Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft. Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
Macrophage Inflammatory Protein-3 alpha (MIP-3 alpha), auch CCL20 genannt, wird in der Leber, den Lungen, Lymphknoten und peripheren Blutlymphozyten exprimiert. MIP-3 alpha wird durch Entzündungssignale stark hoch- und durch das entzündungshemmende Zytokin IL-10 herunterreguliert. MIP3 alpha signalisiert durch den G-Protein-gekoppelten Rezeptor CCR6 und fungiert als Chemoattraktant für Lymphozyten und dendritische Zellen.Spezifikation
Gehäuse O89093 | |
3 pg/mL | |
Festphasen-Sandwich-ELISA | |
ELISA-Kit | |
Plasma, Serum, Überstand | |
96 Assays | |
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse | |
20297 | |
< 12 % | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Assay-Verdünnungskonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
96 Test-Kit | |
Entzündungen | |
2 bis 8 °C | |
Maus | |
4 Std 45 Min |
2.06 bis 1500 pg/ml | |
3 bis 1500 pg/ml | |
Biotin | |
Zytokine und Rezeptoren | |
Dieses ELISA-Kit zeigt keine Kreuzreaktivität mit den folgenden getesteten Zytokinen: Maus CD30, CD30L, CD40, CRG-2, CTACK, CXCL16, Eotaxin, Eotaxin-2, Fas Ligand, Fraktalkin, GCSF, GM-CFS, IFN- gamma, IGFBP-3, IGFBP-5, IGFBP-6, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-3 Rb, IL- 4, IL-5, IL-9, IL-10, IL-12 p40/p70, IL-12 p70, IL-13, IL-17, KC, Leptin R, LEPTIN(OB), LIX, L-Selektin, Lymphotactin, MCP-1, MCP-5, M-CSF, MIG, MIP-1 alpha, MIP-1 gamma, MIP-2, MIP-3 beta, PF-4, P-Selektin, RANTES, SCF, SDF-1 alpha, TARC, TCA-3, TECK, TIMP-1, TNF-alpha, TNF RI, TNF RII, TPO, VCAM-1, VEGF. | |
Maus | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
Ccl20 | |
< 10 % | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 100 μl | |
CKb4, LARC, MIP-3A, MIP-3[a], MIP3A, ST38, Scya20, exodus-1 | |
1 Std 20 Min |