Learn More
Gibco™ Mouse Noggin, Animal-Free Recombinant Protein, PeproTech®
Artikelnummer. 17833153
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
2 x 500 μg
20 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
100 Mikrogramm
2 Stück
20 Mikrogramm
500 Mikrogramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17833153 2 x 500 μg 1 Milligramm
17823073 100 μg 100 Mikrogramm
30087805 2 x 500 μg 2 Stück
17843233 20 μg 20 Mikrogramm
17853623 500 μg 500 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17833153 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. AF250381MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Recombinant Protein
AF-250-38-1MG will be provided as 2 x 500 μg (AF-250-38-500UG). Recombinant Murine Noggin is a 46.4 kDa disulfide-linked homodimer consisting of two 206 amino acid polypeptide chains. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Noggin is involved in numerous developmental processes, such as neural tube fusion and joint formation. The morphogenesis of organs is initiated by a downgrowth from a layer of epithelial stem cells. This process is achieved through the receipt of signals from 1) a WNT protein (WNT3A) to stabilize beta-catenin; and 2) Noggin, which is a bone morphogenetic protein inhibitor. Noggin mutations in unrelated families with proximal symphalangism (SYM1) and multiple synostoses syndrome (SYNS1) have been identified, which have multiple joint fusion as their principal defect.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer P97466
Zur Verwendung mit (Anwendung) Functional Assay
Zusammensetzung protein with no preservative
Gen-ID (Entrez) 18121
Molekulargewicht 46.4
Name Mouse Noggin, Animal-Free
Menge 2 x 500 μg
Quelle E. coli
Lagerungsbedingungen -20°C
Kennzeichnung RUO
Endotoxin-Konzentration <0.1 EU/μg
Gen-Alias NOG; Noggin; Noggin precursor; noggin; LOW QUALITY PROTEIN: noggin; SYM1; symphalangism 1 (proximal); SYNS1; SYNS1A
Gensymbol NOG
Spezifische Reaktivität Mouse
Konjugat Unconjugated
Rekombinant Recombinant
Sequenz MQHYLHIRPA PSDNLPLVDL IEHPDPIFDP KEKDLNETLL RSLLGGHYDP GFMATSPPED RPGGGGGPAG GAEDLAELDQ LLRQRPSGAM PSEIKGLEFS EGLAQGKKQR LSKKLRRKLQ MWLWSQTFCP VLYAWNDLGS RFWPRYVKVG SCFSKRSCSV PEGMVCKPSK SVHLTVLRWR CQRRGGQRCG WIPIQYPIIS ECKCSC
Form Lyophilized
Reinheits- oder Qualitätsgrad ≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.