missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ Mouse Noggin, Animal-Free Recombinant Protein, PeproTech®

Artikelnummer. 17843233
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
2 x 500 μg
20 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
100 Mikrogramm
2 Stück
20 Mikrogramm
500 Mikrogramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17843233 20 μg 20 Mikrogramm
17823073 100 μg 100 Mikrogramm
17833153 2 x 500 μg 1 Milligramm
30087805 2 x 500 μg 2 Stück
17853623 500 μg 500 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17843233 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. AF2503820UG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Edge
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Recombinant Protein

AF-250-38-1MG will be provided as 2 x 500 μg (AF-250-38-500UG). Recombinant Murine Noggin is a 46.4 kDa disulfide-linked homodimer consisting of two 206 amino acid polypeptide chains. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis

Noggin is involved in numerous developmental processes, such as neural tube fusion and joint formation. The morphogenesis of organs is initiated by a downgrowth from a layer of epithelial stem cells. This process is achieved through the receipt of signals from 1) a WNT protein (WNT3A) to stabilize beta-catenin; and 2) Noggin, which is a bone morphogenetic protein inhibitor. Noggin mutations in unrelated families with proximal symphalangism (SYM1) and multiple synostoses syndrome (SYNS1) have been identified, which have multiple joint fusion as their principal defect.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zugriffsnummer P97466
Zur Verwendung mit (Anwendung) Functional Assay
Zusammensetzung protein with no preservative
Gen-ID (Entrez) 18121
Molekulargewicht 46.4 kDa
Name Mouse Noggin, Animal-Free
Menge 20 μg
Quelle E. coli
Kennzeichnung RUO
Endotoxin-Konzentration <0.1 EU/ μg
Gen-Alias NOG; Noggin; Noggin precursor; noggin; LOW QUALITY PROTEIN: noggin; SYM1; symphalangism 1 (proximal); SYNS1; SYNS1A
Gebräuchliche Bezeichnung Noggin
Gensymbol NOG
Biologische Aktivität Determined by its ability to inhibit 5.0 ng/ml of BMP-4 induced alkaline phosphatase production by ATDC5 chondrogenic cells. The expected ED50 for this effect is 1.0-2.0 ng/ml of Noggin.
Konjugat Unconjugated
Rekombinant Recombinant
Sequenz MQHYLHIRPA PSDNLPLVDL IEHPDPIFDP KEKDLNETLL RSLLGGHYDP GFMATSPPED RPGGGGGPAG GAEDLAELDQ LLRQRPSGAM PSEIKGLEFS EGLAQGKKQR LSKKLRRKLQ MWLWSQTFCP VLYAWNDLGS RFWPRYVKVG SCFSKRSCSV PEGMVCKPSK SVHLTVLRWR CQRRGGQRCG WIPIQYPIIS ECKCSC
Inhalt und Lagerung -20°C
Expressionssystem E. coli
Form Lyophilized
Reinheits- oder Qualitätsgrad ≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.