Learn More
Invitrogen™ Osteopontin (OPN/SPP1) Mouse ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marke: Invitrogen™ EMSPP1
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00400kg
Beinhaltet: Vorbeschichtete Platte(n), Standard, Nachweisantikörper, HRP-Konjugat, Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung und Plattenabdeckungen.
Beschreibung
The Mouse Osteopontin (OPN/SPP1) ELISA quantitates Ms OPN in mouse serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Ms OPN. Principle of the method The Mouse OPN solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Osteopontin ist ein Arginin-Glycin-Asparaginsäure (RGD)-haltiges Glykoprotein, das mit Integrinen und CD44 als Hauptrezeptoren interagiert. Es handelt sich um ein multifunktionelles Protein, das an der Knochenmineralisierung, Zelladhäsion, Zellmigration, chronischen entzündlichen Erkrankungen und an der Transformation beteiligt ist. Die proteolytische Aufspaltung durch Thrombin- und Matrixmetalloproteinasen nahe der integratin-bindenden Arg-Gly-Asp-Sequenz moduliert die Funktion des OPN und seine integrin-bindenden Eigenschaften. Thrombin-gespaltene Fragmente von Osteopontin werden in bösartigen Glialtumoren überexprimiert, bieten eine molekulare Nische mit Überlebensvorteil und stellen ein neuartiges Substrat für Plasmin und Cathepsin D dar.Spezifikation
Gehäuse P10923 | |
4 pg/mL | |
Festphasen-Sandwich-ELISA | |
ELISA-Kit | |
Plasma, Serum, Überstand | |
96 Assays | |
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse | |
20750 | |
< 12 % | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Assay-Verdünnungskonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
96 Test-Kit | |
Knochenforschung | |
2 bis 8 °C | |
Maus | |
4 Std 45 Min |
2.74 bis 2000 pg/ml | |
4 bis 2000 pg/ml | |
Biotin | |
Zytokine und Rezeptoren | |
Dieses ELISA-Kit zeigt keine Kreuzreaktivität mit den folgenden getesteten Zytokinen: Maus CD30, L CD30, T CD40, CRG-2, CTACK, CXCL16, Eotaxin , Eotaxin-2, Fas Ligand, Fraktalkin, GCSF, GM-CFS, IFN- gamma, IGFBP-3, IGFBP-5, IGFBP-6, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-3 Rb, IL-4, IL-5, IL-9, IL-10, IL-12 p40/p70, IL-12 p70, IL-13, IL-17, KC, Leptin R, LEPTIN(OB), LIX, L-Selektin, Lymphotactin, MCP-1, MCP- 5, M-CSF, MIG, MIP-1 alpha, MIP-1 gamma, MIP-2, MIP-3 beta, MIP-3 alpha, PF-4, PSelektin, RANTES, SCF, SDF-1 alpha, TARC, TCA-3, TECK, TIMP-1, TNF RI, TNF RII, TPO, VCAM-1, VEGF. | |
Maus | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
2AR, Apl-1, BNSP, BSPI, Bsp, ETA-1, Eta, OP, Opn, Opnl, Ric, Spp-1 | |
< 10 % | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 5 μl; Serum, 5 μl; Überstand, 100 μl | |
2AR, Apl-1, BNSP, BSPI, Bsp, ETA-1, Eta, OP, Opn, Opnl, Ric, Spp-1 | |
1 Std 20 Min |