Learn More
Invitrogen™ Mouse IgG1 Isotype Control, Invitrogen™
Mouse Isotype Control
Marke:  Invitrogen™ MG100
82.67 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 12661430
  • 124.00 € / 0.50 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Mouse IgG1 Isotype Control for Flow
Mouse IgG1 Control antibody specifically detects Mouse IgG1 in Not Applicable samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
Mouse IgG1
Unconjugated
PBS with 0.1% sodium azide
Mouse
500 μL
50 tests
2-8°C
IgG1
Flow Cytometry
Mouse IgG1
IgG1; Igh-4; Ighg1; Immunoglobulin G; Immunoglobulin G1; immunoglobulin heavy constant gamma 1 (G1m marker); ImmunoglobulinG; ImmunoglobulinG1; VH7183
purified
ASR
Not Applicable