missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Quantikine ELISA Kit für Maus-/Ratten-IGF-I, R&D-Systeme™

Ein 4.5-stündiger Festphasen-ELISA zur Messung von Maus und Ratte IGF-I in Zellkultur-Überständen, Gewebehomogenaten, Serum und Plasma.

Marke:  R&D Systems™ MG100

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 13412166

  • 826.14 € / 96 Tests

Voraussichtlicher Liefertermin 30-09-2019

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Assay-Typ: Festphasen-Sandwich-ELISA
Probentyp/Volumen erforderlich: Zellkulturüberstände (25 μl), Gewebehomogenate (50 μl), Serum (10 μl), EDTA-Plasma (10 μl), Heparin-Plasma (10 μ l)
Empfindlichkeit: 8.4 pg/ml
Spezifität: Natürliches und rekombinantes Maus- und Ratte-IGF-I
Kreuzreaktivität: <50 % Kreuzreaktivität mit getesteten Spezies beobachtet. <0.5 % Kreuzreaktivität mit verfügbaren verwandten Molekülen beobachtet.

Spezifikation

Spezifikation

31.20 bis 2000 pg/ml
CE-Kennzeichnung
21 x 17 x 12 cm (8.3 x 6.7 x 4.72 in.)
16000
1 kit
Zellkulturüberstände (25 ul), Gewebehomogenate (50 ul), Serum (10 ul), EDTA-Plasma (10 ul), Heparin-Plasma (10 ul)
Store the unopened product at 2 - 8° C. Do not use past expiration date.
HRP
<50 % Kreuzreaktivität mit getesteten Spezies beobachtet. <0.5 % Kreuzreaktivität mit verfügbaren verwandten Molekülen beobachtet
ELISA
IGF-I Quantikin ELISA-Kit
8.4 pg/ml
Maus, Ratte
Maus, Ratte
Videos
Dokumentation