Learn More
R&D Systems™ Mouse/Rat Leptin Quantikine ELISA Kit, R&D Systems™
Mouse/Rat Leptin Quantikine ELISA Kit from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
Marke:  R&D Systems™ MOB00
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13412206
  • 1071.63 € / 192 Tests
Voraussichtlicher Liefertermin 10-10-2019
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The Mouse/Rat Leptin Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies mouse, rat Leptin/OB in cell culture supernates (50 ul), serum (20 ul), edta plasma (20 ul).
Spezifikation
Spezifikation
62.50 - 4000pg/mL
Cross-species reactivity observed with 1 or more species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules
25608
22pg/mL
Cell Culture Supernates (50μL), Serum (20μL), EDTA Plasma (20μL)
Store the unopened product at 2 - 8° C. Do not use past expiration date.
HRP
ELISA
1 Kit
Cell Culture Supernates (50uL), Serum (20uL), EDTA Plasma (20uL)
Mouse, Rat
Sufficient materials to run ELISAs on at least two 96-well plates