Learn More
R&D Systems™ Mouse/Rat Osteopontin (OPN) Quantikine ELISA Kit
Beschreibung
The Mouse/Rat Osteopontin (OPN) Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies mouse, rat Osteopontin/OPN in cell culture supernates (50 ul), serum (50 ul), edta plasma (50 ul), heparin plasma (50 ul), urine (50 ul).
Spezifikation
Spezifikation
| Assay-Bereich | 39.00 - 2500pg/mL |
| Assay-Empfindlichkeit: | 8.5pg/mL |
| Konjugat | HRP |
| Probentyp | Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA, Heparin), Serum, Urin |
| Spezifität | Natural and Recombinant Mouse and Rat OPN. This assay cross-reacts 8.2% with Recombinant Human Osteopontin. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA |
| Gen-ID (Entrez) | 20750 |
| Menge | 1 x 96-Well-Platte |
| Probenvolumen | Cell Culture Supernates (50uL),Serum (50uL),EDTA Plasma (50uL),Heparin Plasma (50uL),Urine (50uL) |
| Lagerungsbedingungen | Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Mehr anzeigen |