Learn More
Invitrogen™ Renin 1 (REN1) Mouse ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marke: Invitrogen™ EMREN1
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00400kg
Beschreibung
The Mouse Renin 1 (REN1) ELISA quantitates Ms Renin 1 in mouse serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Ms Renin 1. Principle of the method The Mouse Renin 1 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Renin ist eine hochspezifische Endopeptidase, deren einzige bekannte Funktion darin besteht, im Plasma Angiotensin I aus Angiotensinogen zu erzeugen, was eine Kaskade von Reaktionen auslöst, die einen Anstieg des Blutdrucks und eine erhöhte Natriumretention durch die Niere erzeugen.Spezifikation
Gehäuse P06281 | |
6 pg/mL | |
Festphasen-Sandwich-ELISA | |
ELISA-Kit | |
Plasma, Serum, Überstand | |
96 Assays | |
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse | |
19701 | |
< 12 % | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Assay-Verdünnungskonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
96 Test-Kit | |
Neurobiologie | |
2 bis 8 °C | |
Maus | |
4 Std 45 Min |
12.21 bis 50,000 pg/ml | |
6 bis 50000 pg/ml | |
Biotin | |
Proteasen, Peptidasen und Inhibitoren | |
Dieses ELISA-Antikörperpaar erkennt murines Renin. Andere Arten wurden noch nicht bestimmt | |
Maus | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
D19352, Ren, Ren-1, Ren-Ac, Ren1d, Rn-1, Rnr, Ren1 | |
< 10 % | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 100 μl | |
D19352, Ren, Ren-1, Ren-Ac, Ren1d, Rn-1, Rnr, Ren1 | |
1 Std 20 Min |