Learn More
ACROBiosystems Mouse ROR1 Protein, Fc Tag
423.38 € - 2685.44 €
Spezifikation
Molekulargewicht 68.4 kDa
Quelle Mouse ROR1, Fc Tag (RO1-M5250) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 30 - Glu 403 (Accession # Q9Z139).
Immunogen Gln 30 - Glu 403
Lagerungsbedingungen -20°C
Gen-Alias ROR1,NTRKR1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15807607
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
RO1-M5250-1MG
1 mg
2685.44 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 02-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15897597
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
RO1-M5250-100UG
100 μg
423.38 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 02-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Tyrosine-protein kinase transmembrane receptor ROR1 is also known as Neurotrophic tyrosine kinase, receptor-related 1 (NTRKR1), which belongs to the protein kinase superfamily or tyr protein kinase family or ROR subfamily. ROR1 contains 1 FZ (frizzled) domain, 1 Ig-like C2-type (immunoglobulin-like) domain, 1 kringle domain, 1 protein kinase domain. ROR1 is expressed at high levels during early embryonic development. The expression levels drop strongly around day 16 and there are only very low levels in adult tissues. Isoform Short is strongly expressed in fetal and adult CNS and in a variety of human cancers, including those originating from CNS or PNS neuroectoderm. ROR1 could interact with casein kinase 1 epsilon (CK1ε) to activate phosphoinositide 3-kinase-mediated AKT phosphorylation and cAMP-response-element-binding protein (CREB), which was associated with enhanced tumor-cell growth.
This protein carries a human IgG1 Fc tag at the C-terminus. The protein has a calculated MW of 68.4 kDa. The protein migrates as 76-96 kDa under reducing (R) condition (SDS-PAGE) due to glycosylation.
Spezifikation
Spezifikation
68.4 kDa
Gln 30 - Glu 403
ROR1,NTRKR1
Unconjugated
Fc Tag
Less than 1.0 EU / μg by the LAL method.
Powder
>95% as determined by SDS-PAGE
Mouse ROR1, Fc Tag (RO1-M5250) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 30 - Glu 403 (Accession # Q9Z139).
-20°C
ROR1
Mouse
50 mM Tris, 100 mM Glycine, 25 mM Arginine, 150 mM NaCl, pH7.5
HEK293
Bio-Markers and CD Antigens