missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MP Biomedicals™ Maus-Serum
Wird für die Blockierung von Wirkstoffen und Kontrollen in Immunassays verwendet.
Marke: MP Biomedicals™ 08642931
138.82 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23257" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Spezifikation
-20 °C | |
Lyophilisiert | |
10 ml | |
Blocker und Kontrollen in Immunassays | |
Ja |
Maus | |
Maus-Serum | |
Filtration | |
5,8 g/dl | |
7,5 |