Learn More
Invitrogen™ ELISA-Kit für Maus-TNFR1 (löslich)
Sandwich-ELISA-Kit
Marke:  Invitrogen™ EMTNFRSF1A
416.02 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00400kg
Artikelnummer. 15435343
  • 624.00 € / 1 Set
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet: Vorbeschichtete Platte(n), Standard, Nachweisantikörper, HRP-Konjugat, Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung und Plattenabdeckungen.
Beschreibung
Beschreibung
Der Maus-MIG (CXCL1)-ELISA quantifiziert Ms TNFRI in Mausserum-, -plasma und -zellkulturmedien. Der Assay erkennt ausschließlich natürliche und rekombinante Ms sTNFRI. Verfahrensprinzip Der Maus-TNF-RI Festphasensandwich-ELISA (Enzyme-linked Immunosorbent Assay) misst die Zielmenge, die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebunden ist. Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet. Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture). Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt. Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels. Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft. Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
Der Tumor-Nekrose-Faktor-Rezeptor 1 (TNFR1) gehört zur Tumor-Nekrose-Faktor-Superfamilie und ist einer der wichtigsten TNF-Alpha-Rezeptoren. Dieser Rezeptor spielt eine wichtige Rolle bei der Vermittlung von Apoptose. TNFR1 spielt auch eine wichtige Rolle bei der Zytokin-vermittelten Signalisierung, der positiven Regulation des NF-Kb-Pfades, der positiven Regulation der Angiogenese und der negativen Regulation der Genexpression. Die extrazelluläre Domäne des Rezeptors wird zudem als lösliche TNFR1 (sTNFR1) in das Kreislaufsystem freigesetzt. Beim Menschen befindet sich das TNFR1-Gen auf Chromosom 12.
Spezifikation
Spezifikation
Gehäuse P25118
1 pg/mL
Festphasen-Sandwich-ELISA
ELISA-Kit
Plasma, Serum, Überstand
96 Assays
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
21937
< 12 %
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Assay-Verdünnungskonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
96 Test-Kit
Entzündungen
2 bis 8 °C
Maus
4 Std 45 Min
1.23 bis 300 pg/ml
1 bis 300 pg/ml
Biotin
Zytokine und Rezeptoren
Dieses ELISA-Antikörperpaar erkennt murines sTNFRI. Andere Arten wurden nicht bestimmt.
Maus
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Tnfrsf1a
< 10 %
HRP
RUO
Plasma, 20 μl; Serum, 20 μl; Überstand, 50 μl
CD120a, FPF, TNF-R, TNF-R-I, TNF-R1, TNF-R55, TNF-alphaR1, TNFAR, TNFR60, TNFRI, TNFRp55, TNFalpha-R1, Tnfr-2, Tnfr1, p55, p55-R
1 Std 20 Min