Learn More
Invitrogen™ Mouse TSP-2 ELISA Kit
Beschreibung
Mouse TSP-2 quantitates mouse TSP-2 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant mouse TSP-2.
Die Thrombospondin-Proteine (TSP 1-5) bestehen aus einer Familie von Glykoproteinen, die an der Zelle-zu-Zelle- und Zelle-zu-Matrix-Signalisierung beteiligt sind. Diese extrazellulären Proteine an der Zelloberfläche bilden Komplexe aus Homo- und Heteromultimeren. Thrombospondine spielen eine Rolle bei der Entwicklung und Aggregation von Thrombozyten, bei der Adhäsion und Migration von Zellen und bei dem Durchlaufen von Zellen durch den Wachstumszyklus. Thrombospontin 1 wird als Reaktion auf die Thrombozytenstimulation von Thrombozyten freigesetzt und ist ein transienter Bestandteil der extrazellulären Matrix der Entwicklung und Reparatur von Geweben. Thrombospondin 2 ist mit Thrombospondin 1 hochgradig homolog, und es wird angenommen, dass sie sich überschneidende, aber einzigartige Funktionen haben. Thrombospondin 3 ist ein entwicklungsreguliertes heparin-bindendes Protein. Thrombospontin 4 ist neuronal exprimiert und stimuliert das Neuritenwachstum.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | THBS2; Thbs-2; Thrombospondin 2; Thrombospondin2; Thrombospondin-2; TSP2; TSP-2; TSP2Thrombospondin-2 |
| Assay-Bereich | 0,16 bis 40 ng/ml |
| Assay-Empfindlichkeit: | 0,16 ng/mL |
| Konjugat | Biotin |
| Produkttyp | ELISA |
| Probentyp | Plasma, Serum, Überstand |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Gen-ID (Entrez) | Q03350. |
| Gensymbol | THBS2. |
| Interassay-VK | <12% |
| Mehr anzeigen |