Learn More
Invitrogen™ TWEAK R (CD266/TNFRSF12A) Mouse ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marke: Invitrogen™ EMTNFRSF12A
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00400kg
Beinhaltet: Vorbeschichtete Platte(n), Standard, Nachweisantikörper, HRP-Konjugat, Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung und Plattenabdeckungen.
Beschreibung
The Mouse TWEAK R (CD266/TNFRSF12A) ELISA quantitates Ms TWEAK R in mouse serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Ms TWEAK R. Principle of the method The Mouse TWEAK R solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
TWEAK ist ein Mitglied der TNF-Familie und wurde zunächst als schwacher Apoptose-Auslöser beschrieben, um anzuzeigen, dass dieses relativ kleine Molekül eine vollständig transformierte Zelllinie ist. Kürzlich wurde ein TWEAK-Rezeptor durch Expressionsklonierung aus einer HUVEC-cDNA-Bibliothek isoliert. TweakR ist ein kleines Protein, das zur Überfamilie der TNF-Rezeptoren gehört. TweakR ist in der Lage, ein proliferatives Signal zu erzeugen, indem es sich an TRAF1, 2 und 3 heftet. TweakR mRNA wird während der Geweberegeneration in Aorta und Leber hochreguliert. Es kann auch bei der Gefäßzellmigration und Angiogenese eine Rolle spielen.Spezifikation
Gehäuse Q9CR75 | |
95 pg/mL | |
Festphasen-Sandwich-ELISA | |
ELISA-Kit | |
Plasma, Serum, Überstand | |
96 Assays | |
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse | |
27279 | |
< 12 % | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Assay-Verdünnungskonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
96 Test-Kit | |
Angiogenese | |
2 bis 8 °C | |
Maus | |
4 Std 45 Min |
102.2 bis 25,000 pg/ml | |
95 bis 25000 pg/ml | |
Biotin | |
Chemokin und Rezeptoren | |
Dieses ELISA-Kit zeigt keine Kreuzreaktivität mit den folgenden getesteten Zytokinen: Maus CD30, L CD30, T CD40, CRG-2, CTACK, CXCL16, Eotaxin, Eotaxin-2, Fas Ligand, Fraktalkin, GCSF, GM-CFS, IFN-gamma, IGFBP-3, IGFBP-5, IGFBP-6, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-3 Rb, IL-4, IL-5, IL-9, IL-10, IL-12 p40/p70, IL-12 p70, IL-13, IL-17, KC, Leptin R, LEPTIN (OB), LIX, L-Selektin, Lymphotactin, MCP-1, MCP-5, M-CSF, MIG, MIP-1 alpha, MIP-1 gamma, MIP-2, MIP-3 beta, MIP-3 alpha, PF-4, P-Selektin, RANTES, SCF, SDF-1 alpha, TARC, TCA-3, TECK, TIMP-1, TNF-alpha, TNF RI, TNF RII, TPO, TWEAK, VCAM-1, VEGF. | |
Maus | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
AI255180, C87282, Fn14, HPIP, TWEAK-R,TweakR | |
< 10 % | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 33 μl; Serum, 33 μl; Überstand, 100 μl | |
AI255180, C87282, Fn14, HPIP, TWEAK-R, TweakR | |
1 Std 20 Min |