Learn More
Invitrogen™ VEGFB Maus-ELISA-Kit
Sandwich-ELISA-Kit
Marke: Invitrogen™ EMVEGFB
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00400kg
Beinhaltet: Vorbeschichtete Platte(n), Standard, Nachweisantikörper, HRP-Konjugat, Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung und Plattenabdeckungen.
Beschreibung
Der Maus-CTLA-ELISA quantifiziert Ms CTLA- in Mausserum, -plasma oder -zellkulturmedium. Der Assay erkennt ausschließlich natürlichen und rekombinanten Maus-VEGF-B . Prinzip der Methode Der Maus-VEGF-B-Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzym-Linked Immunosorbent Assay) misst die Menge des zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebundenen Targets. Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet. Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture). Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt. Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels. Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft. Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
Vaskuläre endotheliale Wachstumsfaktoren (VEGFs) sind eine Familie eng verwandter Wachstumsfaktoren mit einem konservierten Muster von acht Cystein-Rückständen und gemeinsamen VEGF-Rezeptoren. VEGFs stimulieren endotheliale Zellen, induzieren die Angiogenese, fördern die Zellmigration, erhöhen die Durchlässigkeit von Gefäßen und hemmen die Apoptose. VEGFB weist strukturelle Ähnlichkeiten zu VEGF und PICF auf und wird häufig mit VEGF koexprimiert. Es gibt zwei alternativ gespleißte Isoformen des VEGFB: VEGFB167 und VEGFB186 . VEGFB167, ein sehr grundlegendes Heparin bindendes Protein, verbleibt bei der Zelle oder ider extrazellulären Matrix, während VEGFB186 leicht sezerniert wird. VEGFB stimuliert die endotheliale Zellvermehrung. VEGFB bindet an den Tyrosinkinase-Rezeptor VEGFR1 (flt1 ) und nicht an VEGFR2. Der vaskuläre endotheliale Wachstumsfaktor B wird häufig exprimiert, ist jedoch am häufigsten in Herz, Skelettmuskulatur und Bauchspeicheldrüse vorhanden. Es wird vermutet, dass die VEGFB-Expression bei humanem primärem Brustkrebs mit Lymphknotenmetastasen assoziiert ist. Die VEGFB codierenden Gene wurden den Chromosomen 11 bis 13 zugeordnet.Spezifikation
Gehäuse P49766 | |
0,6 ng/mL | |
Festphasen-Sandwich-ELISA | |
ELISA-Kit | |
Plasma, Serum, Überstand | |
96 Assays | |
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse | |
22340 | |
< 12 % | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Assay-Verdünnungskonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer (Wash Buffer), Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
96 Test-Kit | |
Angiogenese | |
2 bis 8 °C | |
Maus | |
4 Std 45 Min |
0.655 bis 160 ng/ml | |
0.6 bis 160 ng/ml | |
Biotin | |
Chemokin und Rezeptoren | |
Kreuzreaktivität: Dieses ELISA-Kit zeigt keine Kreuzreaktivität mit den folgenden getesteten Zytokinen: Maus 6Ckine, Activin A, ADAMTS1, Adiponectin, ANG-3, ANGPTL3, Artemin, CCL28, CD36, Chordin, CRP, E-Cadherin, Epigen, Epiregulin, Fas, Galectin-7, gp130, Granzyme B, Gremlin, IFN-gamma R1, IL-17B, IL-17B R, IL-22, MIP-1 beta, MMP-2, MMP-3, MMP-10, PDGF-AA, Persephin, sFRP-3, Shh-N, SLAM, TCK-1, TECK, TGF beta-1, TRANCE, TremL1, TWEAK, VEGF-R2. | |
Maus | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
VEGF-B,Vrf | |
< 10 % | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 100 μl | |
VEGF-B, Vrf | |
1 Std 20 Min |