Learn More
Mouse YM1/Chitinase 3-like 3 Biotinylated Antibody, R&D Systems™
Beschreibung
YM1/Chitinase 3-like 3 Polyclonal specifically detects YM1/Chitinase 3-like 3 in Mouse samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | YM1/Chitinase 3-like 3 |
| Anwendungen | Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konzentration | LYOPH |
| Konjugat | Biotin |
| Verdünnung | Western Blot 0.1 ug/mL |
| Gen-Zugriffsnummer | O35744 |
| Gen-Alias | AI505981, Chi3l3, Chitinase 3 like 3, Chitinase 3-like 3, ECF-L, Ym1 |
| Gensymbole | Chil3 |
| Wirtsspezies | Goat |
| Mehr anzeigen |