Learn More
Welch-Ilmvac™ Ölfreie, einstufige Trocken-Membranpumpe in Standardausführung, MP 105 E, Enddruck < 60 mbar
Welch-Ilmvac™ ölfreie, einstufige Trocken-Membranpumpen in Standardausführung (MP 105 E) liefern einen Enddruck von < 60 mbar bei einem Geräuschpegel von < 45 dB. Im Lieferumfang ist ein Abgasschalldämpfer enthalten.
Marke: Welch-Ilmvac™ 411421
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Produkttyp: Membranpumpe
- Ölfrei: Ja
- Anzahl der Stufen: Ein
- Applikation: Standardausführung
- Luftverdrängung: 15/16,6 l/min
- Enddruck: weniger als 60 mbar
- Geräuschpegel: Weniger als 45 dB
- Abmessungen (B/T/H): 235 mm x 140 mm x 277 mm
- Gewicht: 6,25 kg
- Stromversorgung: 230 V, 50/60 Hz
Spezifikation
Direktantrieb | |
8/9,1 l/min | |
140 mm | |
68 w | |
Ölfreie Membranpumpe | |
277 mm | |
Vakuumsystem | |
2 | |
1 | |
230 V |
Abgasschalldämpfer | |
115/230 V 68 W | |
MP 105 E | |
6,25 kg | |
50/60 Hz | |
235 mm | |
15/16,6 l/min | |
Ölfrei | |
< 60 mbar |