Learn More
MP Biomedicals™ Albumin, Bovine 30%, Cap Free Sterile
Sterile
Marke: MP Biomedicals™ 08810133
Weitere Details : CAS : 9048-46-8 Netto-Gewicht : 0.05000kg
Beschreibung
Albumin, Bovine, [9048-46-8]
- F.W. 66338
- 30% Solution
- Cap Free
Spezifikation
Immunoassay, Mammalian Cell Culture | |
Bovine Albumin | |
50mL | |
2° to 8°C |
66338 | |
7.4 | |
Bovine Blood | |
Liquid |