Learn More
MP Biomedicals™ Albumin, Bovine, For IVD, Low IgG
Prepared by heat shock fractionation
183.38 € - 1117.24 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Immunoassay, Mammalian Cell Culture |
---|---|
Molekulargewicht | ∽66 |
Name | Bovine Blood Albumin Fraction V |
pH-Bereich | 7 |
Quelle | Bovine Blood |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11494206
|
MP Biomedicals™
08810034 |
500g |
1117.24 €
500 Gramm |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11474206
|
MP Biomedicals™
08810032 |
50g |
183.38 €
50 Gramm |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11484206
|
MP Biomedicals™
08810033 |
100g |
318.00 €
100 Gramm |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- For IVD applications, immunoassays, enzyme stabilization
- Low protease, conductivity and visible absorbance
- Purity: >98%
- pH: 7
Spezifikation
Immunoassay, Mammalian Cell Culture | |
Bovine Blood Albumin Fraction V | |
Bovine Blood | |
Crystalline |
∽66 | |
7 | |
0° to 5°C |