Learn More
MP Biomedicals™ Antibiotika: Amikacin
Artikelnummer. 17620877 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17620877 1 g 1 Gramm
11473141 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17620877 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 0215034201
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dienen verschiedenen Zwecken in der Zellkultur, einschließlich Auswahl, Beseitigung von Mykoplasmen und mikrobieller Kontamination sowie Prophylaxe
  • Format: Pulver, unsteril
Alle Antibiotika sind nur für Forschungszwecke bestimmt. Sie sind nicht zur therapeutischen Anwendung bei Menschen oder Tieren bestimmt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 4 °C
Form Pulver
Produkttyp Antimikrobiell
pH 9,5 bis 11,5
Menge 1 g