missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ Aprotinin Protein

Artikelnummer. 11420662 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11420662

Marke: MP Biomedicals™ 0219410125

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

From bovine lung

Protease Inhibitor. Activity: ≥3 TIU/mg. Unit Definition: One trypsin inhibitor unit (TIU), which is equal to 900 kallikrein inhibitor units (KIU) and 8800 Schwert and Takenake units (STU), is the amount of inhibitor per mg which hydrolyzes one μmol of benzoyl-DL-arginine-p-nitroanilide (BAPNA) per minute. One TIU reduces the activity of two trypsin units by 50%. It is reactive against trypsin, chymotrypsin, plasmatic and glandular kininogenases, plasmin, urokinase, clotting factor XIIa, protein C, proteinases of the complement system, and leukocyte and tissue proteinases.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zur Verwendung mit (Anwendung) Molecular Biology
Molekulargewicht 6511.23
Name Aprotinin from Bovine Lung
pH-Bereich 5 to 7
Menge 25 mg
Quelle Bovine Lung
Lagerungsbedingungen 4°C
Form Lyophilized
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt