Learn More
MP Biomedicals™ Casein, Hammerstein Grade
Casein is the name for a family of related phosphoproteins
Marke:  MP Biomedicals™ 0210128901
172.65 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23257" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : CAS : 9000-71-9 Netto-Gewicht : 2.26800kg
Artikelnummer. 11453230
  • 192.92 € / 1 Pfund
Verfügbar ab: 06-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Partial gastrointestinal digestion of casein is a rich source of bioactive peptides, such as β-casomorphin.
  • CAS Number: 9000-71-9
  • EC Number: 232-555-1
  • MDL Number: MFCD00081481
  • Molecular Weight: 75,000 to 100,000
  • Format: white powder
  • Soluble in alkaline aqueous solutions; very sparingly soluble in water and non-polar organic solvents
  • Moisture content: 6±2%
  • pH: 5.5 (2% suspension)
Used in production and characterization of phage-display recombinant antibody against carrageenans.
Spezifikation
Spezifikation
75000 to 100000
5.5
15° to 30°C
Casein
1 lb.
Powder