Learn More
MP Biomedicals™ AlbumiNZ™ Protease-reduced BSA
Shows no detectable enzymatic activity
110.77 € - 2930.90 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Immunoassay |
---|---|
Name | AlbumiNZ™ Protease-reduced BSA |
pH-Bereich | 6.5 to 7.5 |
Reinigungsverfahren | Chromatography |
Quelle | Bovine Plasma |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17368583
|
MP Biomedicals™
0219989825 |
25g |
110.77 €
25 Gramm |
Verfügbar ab: 03-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17328573
|
MP Biomedicals™
0219989850 |
50g |
188.68 €
50 Gramm |
Verfügbar ab: 03-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11461655
|
MP Biomedicals™
0219989880 |
100g |
341.32 €
100 Gramm |
Verfügbar ab: 06-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11471655
|
MP Biomedicals™
0219989890 |
500g |
1531.70 €
500 Gramm |
Verfügbar ab: 03-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11481655
|
MP Biomedicals™
0219989891 |
1000g |
2930.90 €
1 Kilogramm |
Verfügbar ab: 03-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
AlbumiNZ™ Protease-reduced BSA is useful for immunoassays where proteases may degrade proteins or where peroxidase or alkaline phospahatase may hydrolyze substrates.
- Chromatographically purified from New Zealand-sourced bovine plasma in an ISO quality system assuring complete traceability and consistent high quality
- No detectable enzymatic activity
- Biochem/physiol actions: Certain conformational and primary-sequence epitopes of BSA are suspected allergens in human beef and milk allergies
Physical characteristics:
- Form: Off-white to brown powder
- Purity: ≥97%
- Total Protein: ≥95%
- Protease: Reduced
- pH (4% w/v): 6.5 to 7.5
- Solubility: Dissolves in ≤20 minutes at 20° to 25°C (20% w/w in water)
- Moisture: ≤5% w/w
- ImmunoAssay (EIA) Grade
Spezifikation
Immunoassay | |
6.5 to 7.5 | |
Bovine Plasma | |
Powder |
AlbumiNZ™ Protease-reduced BSA | |
Chromatography | |
4°C |