Learn More
MP Biomedicals™ CSM-ADE, Medien in Pulverform
Einzelausfall der vollständigen Ergänzungsmischung (CSM) von Aminosäuren für S. cereviseae -Wachstumsmedien
Marke:  MP Biomedicals™ 114510012
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11337889
  • 66.78 € / 10 Gramm
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Rezeptur
  • Fügen Sie jedem Liter DOB oder DOBA 0.78 g CSM-Ade hinzu und autoklavieren Sie bei 121 °C für 25 Minuten, um ein vollständig synthetisches, definiertes Einzel-Dropout-Medium zu erhalten
Anwendungen:
Hefezellkultur, Genexpression, Transkriptionsregelung
Spezifikation
Spezifikation
Molecular Biology Certified™
Pulver
Adenin 0 mg/l; L-Arginin HCl 50 mg/l; L-Aspartiksäure 80 mg/l; L-Histidin HCl 20 mg/l; L-Isoleucin 50 mg/l; L-Leucin 100 mg/l; L-Lysin HCl 50 mg/l; L-Methionin 20 mg/l; L-Phenylalanin 50 mg/l; L-Threonin 100 mg/l; L-Tryptophan 50 mg/l; L-Tyrosin 50 mg/l; Uracil 20 mg/l; L-Valin 140 mg/l
10 g
15°bis 30 °C
CSM-ADE
Zum Züchten von Saccharomyces cerevisiae