Learn More
MP Biomedicals™ Fibronectin, 1mg
Marke:  MP Biomedicals™ 0855913
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01800kg
Artikelnummer. 11444265
  • 340.26 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 03-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
5.3mg/mL
Fibronectin from Human Donor Plasma
Human Fibronectin is purified from Human Plasma using multi-step procedures
1mg
2° to 8°C
Cell Culture, Immunoassay
7.3
Gel Filtration/Ion Exchange Chromatography, Immunoabsorption
Human Donor Plasma