Learn More
MP Biomedicals™ Fibronectin from Bovine Plasma
Involved in cell adhesion to extracellular matrices, blood coagulation and wound healing
Marke:  MP Biomedicals™ 0215002505
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 11486402
  • 890.40 € / 5 Milligramm
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Format: White fiberous material
  • Purity: ≥90%
  • Molecular weight: 220,000d
  • Sterile filtered
Dentistry; Cell Biology and Analysis
Spezifikation
Spezifikation
0.5 to 50μg/mL
220000
5mg
4°C
Cell Biology and Analysis
Fibronectin from Bovine Plasma
Bovine Plasma
Lyophilized