Learn More
MP Biomedicals™ Geneclean™ Turbo Kit für PCR
Optimiert für die PCR-Aufreinigung von DNA-Fragmenten der Größen 100 bp bis10 kb.
Marke: MP Biomedicals™ 111103400
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg Transport : UN number : 2922 Chem class : 8 Pack group : III
Beinhaltet: GeneClean™ Turbo Salzlösung, Waschlösung, Kassetten, Auffangröhrchen und Elutionslösung
Beschreibung
- Gebrauchsfertig
- Entfernt Primer, Nukleotide, Enzyme, Mineralöl, Salze und andere Verunreinigungen
Anwendungen:
DNA-Aufreinigung
Spezifikation
Post amplification PCR reaction mixture (oil-free) | |
Geneclean™ Turbo™ Salzlösung, Waschlösung, Kassetten, Auffangröhrchen und Elutionslösung | |
Up to 100 μL PCR Reaction Solution |
Isolierung von DNA aus PCR-Reaktionen, Entfernung von Primern, Nukleotiden, Enzymen, Mineralöl, Salzen und anderen Verunreinigungen aus DNA-Proben | |
100 Aufreinigungen | |
Gels and Solutions |
Sicherheit und Handhabung
- geneclean turbo for PCR kits
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- EUH032-Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: guanidine thiocyanate
Unless specified otherwise, for research or further manufacturing use only, not for direct human use.