Learn More
MP Biomedicals™ Bovine Gamma globulins, Cohn Fraction II
99.3%, gefriergetrocknet
Marke:  MP Biomedicals™ 08820414
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Artikelnummer. 11474246
  • 1973.72 € / 100 Gramm
Verfügbar ab: 16-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Weißer bis weißgrau
6,7
2°bis 8 °C
Wird als Co-Präzipitant bei RIA-Methoden verwendet, bei denen Polyethylenglykol oder Ammoniumsulfat ausgefällt wird
Bovines Plasma
100%
100 g
Lyophilisiertes Pulver
99,3%
Rinder-Plasma-Gamma-Globulin