Learn More
MP Biomedicals™ Ziegenserum Normaler Pool, lyophilisiert, steril gefiltert
Steriles, gefiltertes, gefriergetrocknetes Serum
Marke: MP Biomedicals™ 08642921
146.48 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23257" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05000kg
Spezifikation
2 bis 8 °C | |
Ziegenserum | |
Steril | |
Immunzytochemie und -blockierung |
Ziege | |
50 ml | |
Filtration | |
Ja |