Learn More
MP Biomedicals™ LB-Medium, dehydriert: Großpackung Pulver
Artikelnummer. 11313229 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
454 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
5 Kilogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11313229 454 g -
11353229 1000 g -
11383229 5000 g 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11313229 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 113002022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Formulierungen für die als LB-Medium bekannten E. coli-Wachstumsmedien enthalten in der Regel 10 g Trypton und 5 g Hefeextrakt pro Liter; enthält 10 g NaCl pro Liter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Molecular Biology Certified™
Inhalt und Lagerung 15 °C bis 30 °C
Form Dehydriert
Güte Molekularbiologie
Produkttyp Mikrobiologische Medien
Zusammensetzung Trypton 10 g/l, Hefeextrakt 5 g/l, NaCl 10 g/l
Zur Verwendung mit (Anwendung) Züchten von Bakterien
Verpackungsart Großpackung Pulver
Menge 454 g