Learn More
MP Biomedicals™ Lysematrix B, 15 ml-Röhrchen
Wird hauptsächlich für die Lyse grampositiver und gramnegativer Bakterien verwendet und bricht auch Pilzgewebe und Sporen auf. MP Biomedicals Lysing Matrix B kann auch als Zusatzstoff zum Aufbrechen durch Ultraschallbehandlung eingesetzt werden.
62.33 € - 496.08 €
Spezifikation
Bead-Typ | Silika |
---|---|
Inhalt und Lagerung | Raumtemperatur |
Probentyp | Bakterien, Pilze, Bodenproben, Tierische Gewebe |
DNase | DNase-frei |
Zur Verwendung mit (Geräte) | FastPrep Geräte oder andere Bead Beater |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17436483
|
MP Biomedicals™
116931005 |
5 x 15-ml-Röhrchen |
62.33 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11441555
|
MP Biomedicals™
116931025 |
25 x 15-ml-Röhrchen |
323.30 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11490536
|
MP Biomedicals™
116931050 |
50 x 15-ml-Röhrchen |
496.08 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 03-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Röhrchengröße: 15 ml
- Probentyp: Bakterien, Sporen
- Anzureicherndes Molekül: DNA, RNA, Proteine, sonstige Kleinmoleküle
- Enthält 0.1 mm große Silikakügelchen.
Zertifizierungen
DNase- und RNase-frei
Spezifikation
Silika | |
Bakterien, Pilze, Bodenproben, Tierische Gewebe | |
FastPrep Geräte oder andere Bead Beater | |
Lysematrix B | |
Bis zu 2 g pro Präparation |
Raumtemperatur | |
DNase-frei | |
Isolierung und Aufreinigung von Nukleinsäuren, Homogenisierung | |
RNase-frei |
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.