Beschreibung
- Jedes 96-Deepwell-Gestell wird mit 1,2 ml-Cluster-Röhrchenstreifen und Kappenzubehör geliefert.
- Jedes Röhrchen ist mit Yttrium-stabilisierten Zirkoniumoxid-Kügelchen mit einem Durchmesser von 0,5 mm vorgefüllt.
- Y2O3 + ZrO2 hat eine hohe Dichte und eine äußerst hohe Härte, wodurch diese Matrix ideal für das Aufbrechen sehr zäher Zellwände ist, während seine glatte Oberfläche Aufscheren minimiert.
- Diese Lysing Matrix-Racks sind für das FastPrep-System optimiert.™ -96 Instrument und sind in FastDNA enthalten.™ -96 Bodenmikroben-DNA-Kit, das FastDNA™ -96 Pilz-/Bakterien-DNA-Kit und das FastDNA™ -96 Stuhl-DNA-Testkit
Spezifikation
Spezifikation
| Bead-Typ | Yttrium-stabilisiertes Zirkoniumoxid |
| Fassungsvermögen | 1.2 mL |
| Probentyp | Hefe, Pilze, Algen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | FastPrep-96 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Nukleinsäuren-Isolation, Homgenisation |
| Enthält | 1,2 ml-Cluster-Streifen-Röhrchen und Kappenbaugruppen, vorgefüllt mit Beads |
| Anzahl Reaktionen | 96 |
| Menge | 10/Packung |
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.