Learn More
MP Biomedicals™ Lysematrix Z, 96-Well-Gestell
Optimiert für das FastPrep™-96 Gerät und im FastDNA™-96 Bodenmikroben-DNA-Kit, dem FastDNA™-96 Pilz-/Bakterien-DNA-Kit und dem FastDNA™-96 Fäkal-DNA-Kit enthalten
Marke: MP Biomedicals™ 116961010
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.20000kg
Beschreibung
- Jedes 96-Deepwell-Gestell wird mit 1,2 ml-Cluster-Röhrchenstreifen und Kappenzubehör geliefert.
- Jedes Röhrchen ist mit Yttrium-stabilisierten Zirkoniumoxid-Beads mit 2,0 mm Durchmesser vorbefüllt.
- Y2O3 + ZrO2 hat eine hohe Dichte und eine äußerst hohe Härte, wodurch diese Matrix ideal für das Aufbrechen sehr zäher Zellwände ist, während seine glatte Oberfläche Aufscheren minimiert.
- Lysematrix Z wird hauptsächlich für die Lyse von Tier- und Pflanzengewebe, zäheren Stielen, Wurzeln und Samen sowie ganzen Insekten verwendet.
- Matrix Z ist eine Alternative zur äußerst aggressiven Matrix A, da die geringere Scherrate Qualitätsminderung in Anwendungen wie RNA- und Proteinisolierung aus sehr zähem Gewebe minimiert.
Spezifikation
Yttrium-stabilisiertes Zirkoniumoxid | |
Tierische Gewebe, Pflanzen, Insekten | |
Nukleinsäuren-Isolation, Homgenisation | |
96 |
1,2 mL | |
FastPrep-96 | |
1,2 ml-Cluster-Streifen-Röhrchen und Kappenbaugruppen, vorgefüllt mit Beads | |
10 Packungen |
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.