Learn More
MP Biomedicals™ Lysozym aus Hühnereiweiß, 20,000 U/mg
Hydrolysiert b-1,4 glucosidische Bindungen zwischen N-Acetylmuraminsäure und N-Acetylglucosamin, die in der Mucopeptid-Zellwandstruktur bestimmter Mikroorganismen, wie z. B. Micrococcus lysodeikticus, auftreten
117.66 € - 1633.46 €
Spezifikation
Konzentration 3X
Farbe White
pH 11
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lysing E. coli and Streptomycetes for extraction purposes such as extracting group specific Antigen
Inhalt und Lagerung 0°C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11394019
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
MP Biomedicals™
0210083105
5 g
117.66 €
5 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11304029
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
MP Biomedicals™
0210083110
10 g
232.14 €
10 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11314029
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
MP Biomedicals™
0210083125
25 g
407.04 €
25 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11324029
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
MP Biomedicals™
0210083180
100 g
1633.46 €
100 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Synonyme: Muramidase, Mukopeptid-N-Acetylmuramoylhydrolase
  • CAS-Nummer: 9001-63-2
  • EC-Nummer: 232-620-4
  • MDL-Nummer: MFCD00131557
  • Format: 3X kristallisiert, salzfrei, albuminfrei, gefriergetrocknet
  • Spezifische Aktivität: ≤20,000 U/mg fest
  • Extinktionskoeffizient (E1 %): 26.4 (280 nm)
  • Isoelektrischer Punkt (pI): pH 11.0
  • pH: 3.6
Wird zum Lysieren von E. coli und Streptomyceten für Extraktionszwecke, wie z. B. das Extrahieren von gruppenspezifischem Antigen, verwendet. Wirkt auch als Keimmittel für bakterielle Sporen. Beim Menschen kann Lysozym die Anti-Tumor-Funktion von Makrophagen vermitteln. Knorpel-Lysozym spielt bei der Knorpelverkalkung eine Rolle.
Spezifikation
Spezifikation
3X
11
0°C
Lysozyme
Surface-active reagents such as Dodecyl Sulfate, Alcohols and Fatty Acids, Imidazole and Indole derivatives are inhibitors via formation of change-transfer complexes
White
Lysing E. coli and Streptomycetes for extraction purposes such as extracting group specific Antigen
Chicken egg white
14388
Crystallized, Lyophilized