Learn More
MP Biomedicals™ Pectolyase Y-23
Aus Aspergillus japonicus
Marke: MP Biomedicals™ 08320952
2434.93 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21884" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Enthält bei hoher Aktivität zwei Arten von Pektinase: Endopolygalacturonase und Endopektin-Lyase
Spezifikation
> 1.000 U/g | |
Endopolygalakturonase, Endo-Pektin-Lyase, mazerationsstimulierender Faktor | |
Isolierung von biologisch aktiven Protoplasten aus einem breiten Spektrum höherer Pflanzen und Gewebe in Kombination mit einer Zellulosevorbereitung in einer kurzen Inkubation | |
Aspergillus japonicus | |
Pectolyase |
Braun | |
5,5 | |
2°bis 8 °C | |
10 g | |
Pulver |