Learn More
MP Biomedicals™ Pepsin From Porcine Stomach Mucosa
Pepsin cleaves peptides with an aromatic acid on either side of the peptide bond
104.41 € - 662.50 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Molecular Biology, Proteomics |
---|---|
Molekulargewicht | ∽35000 |
Name | Pepsin |
pH-Bereich | 2.5 to 4.5 |
Quelle | Porcine |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11468220
|
MP Biomedicals™
0210259850 |
50g |
104.41 €
50 Gramm |
Verfügbar ab: 03-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11488220
|
MP Biomedicals™
0210259890 |
500g |
662.50 €
500 Gramm |
Verfügbar ab: 03-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11478220
|
MP Biomedicals™
0210259880 |
100g |
223.66 €
100 Gramm |
Verfügbar ab: 03-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Pepsin contains the “cathepsin” component which has milk curdling activity. It has a broad range of substrate activity and demonstrates an esterase acitivity.
- CAS Number: 9001-75-6
- EC Number: 232-629-3
- MDL Number: MFCD00081840
- Format: off white lyophilized powder
- Specific activity: ≥1:10000
Used in preparation of Fab fragments from antibodies and to hydrolyze dry cervical samples in mice
Spezifikation
Molecular Biology, Proteomics | |
Pepsin | |
Porcine | |
Powder |
∽35000 | |
2.5 to 4.5 | |
15° to 30°C |