Learn More
MP Biomedicals™ Protein A, Fc-bindend
Fc-Bindungsqualität, weißes lyophilisiertes Pulver. Wird routinemäßig für Immunpräzipitationsassays verwendet.
71.87 € - 243.80 €
Spezifikation
Bindungsvermögen | 12 to 15 mg of Human lgG/mg solid |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | For detection of immunglobulins, purification |
Inhalt und Lagerung | -20°C |
Form | Lyophilized Powder |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11457342
|
MP Biomedicals™
0215389101 |
1 mg |
71.87 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 15-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11467342
|
MP Biomedicals™
0215389105 |
5 mg |
243.80 €
5 Milligramm |
Verfügbar ab: 15-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Bindungskapazität 12 bis 15 mg humanes IgG/mg Feststoff
- Carboxy-terminal geschnittenes Material mit Überhang von 301 Aminosäuren
- Weißes gefriergetrocknetes Pulver
- Quelle: Staphylococcus aureus , Cowan-Stamm-1
Spezifikation
12 to 15 mg of Human lgG/mg solid | |
For detection of immunglobulins, purification | |
-20°C | |
Lyophilized Powder |