Learn More
MP Biomedicals™ Serum, Kaninchen
Unterstützt Kulturen von Borrelia burgdorferi, dem Erreger der Lyme-Krankheit.
Marke:  MP Biomedicals™ 092941149
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11405065
  • 63.28 € / 100 Milliliter
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Serum wird aus dem Blut gesunder erwachsener Tiere gewonnen.Kaninchenserum wird zur Unterstützung von Borrelia burgdorferi-Kulturen, dem Erreger der Lyme-Krankheit, verwendet.
Spezifikation
Spezifikation
US-Vorschriften
-20 °C
gefroren
100 ml
Steril
Zur Unterstützung von Borrelia burgdorferi-Kulturen, dem Erreger der Lyme-Krankheit
Nein
7.4 bis 7.9
Dunkelbraun
Kaninchen
Kaninchenserum
4 bis 6,6 g/dl
Filtration
≤ 33 mg/dl
268 bis 326 mOsm/kg
Sonderangebote
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung bei Menschen bestimmt.