Learn More
MP Biomedicals™ Gebrauchsfertig 5 % 7X™ Lösungen
Eine 1 Gallone gebrauchsfertiger 5 %-Lösung von 7X mit einer Handpumpe für die bequeme Abgabe
55.39 € - 65.61 €
Spezifikation
Form | Flüssigkeit |
---|---|
Konzentration | 7X |
Inhalt und Lagerung | 15°bis 30 °C |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Glas, Kunststoff, Tischgeräte und Schläuche |
Volumen (angloamerikanisch) | 1 gal. |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11491495
|
MP Biomedicals™
097668193 |
ES 7X; 1 gal. |
55.39 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11401505
|
MP Biomedicals™
097668493 |
7X-O-Matic; 1 gal. |
65.61 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Ideal für Laborartikel aus Glas und Kunststoff
- Enthalten leistungsstarke Reagenzien zur Paillettenbearbeitung, um Ablagerungen zu verhindern, die Geräte oder kritische experimentelle Arbeiten beschädigen könnten, und sie werden keine empfindlichen Glaswaren oder Laborartikel aus Kunststoff ätzen
- Die umweltfreundliche, phosphatfreie ES-Formulierung ist bei jeder Konzentration vollständig wasserlöslich und entwässert in Sekunden vollständig aus Glaswaren.
Spezifikation
Flüssigkeit | |
15°bis 30 °C | |
1 gal. |
7X | |
Für Glas, Kunststoff, Tischgeräte und Schläuche |